Imprimer
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500039-100MG OR500039-250MG
APOSOR500039-100MGEA 195 EUR
APOSOR500039-100MG APOSOR500039-250MG
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28894400
Numéro CAS: 1956322-51-2