Imprimer
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500035-100MG OR500035-250MG
APOSOR500035-100MGEA 63.8 EUR
APOSOR500035-100MG APOSOR500035-250MG
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formule: C₈H₅ClN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24556140
Numéro CAS: 59514-93-1