Imprimer
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500034-1G OR500034-250MG
APOSOR500034-1GEA 126 EUR
APOSOR500034-1G APOSOR500034-250MG
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Formule: C₆H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168971
Numéro CAS: 2207-28-5