2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₆ClNO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08236769 Numéro CAS: 791626-59-0 |