Imprimer
6-Chloroquinolin-8-amine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500021-1G OR500021-250MG
APOSOR500021-1GEA 101 EUR
APOSOR500021-1G APOSOR500021-250MG
6-Chloroquinolin-8-amine 95+%
6-Chloroquinolin-8-amine
Formule: C₉H₇ClN₂
Poids moléculaire: 178.618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09049101
Numéro CAS: 5470-75-7