Imprimer
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500015-100MG OR500015-250MG
APOSOR500015-100MGEA 155 EUR
APOSOR500015-100MG APOSOR500015-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17014484
Numéro CAS: 1211529-34-8