Imprimer
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500013-1G OR500013-250MG
APOSOR500013-1GEA 128 EUR
APOSOR500013-1G APOSOR500013-250MG
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08753704
Numéro CAS: 99585-09-8