Imprimer
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500012-100MG OR500012-250MG
APOSOR500012-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR500012-100MG APOSOR500012-250MG
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formule: C₉H₈BrClO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01793848
Numéro CAS: 111841-05-5