Imprimer
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500005-100MG OR500005-250MG
APOSOR500005-100MGEA 241 EUR
APOSOR500005-100MG APOSOR500005-250MG
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD19232727
Numéro CAS: 77072-00-5