Imprimer
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500001-100MG OR500001-250MG
APOSOR500001-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR500001-100MG APOSOR500001-250MG
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₈BrNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21097794
Numéro CAS: 1354000-03-5