Imprimer
4-(Azidoacetyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4970-1G OR4970-5G OR4970-500MG OR4970-250MG
APOSOR4970-1GEA 364 EUR
APOSOR4970-1G APOSOR4970-5G APOSOR4970-500MG APOSOR4970-250MG
4-(Azidoacetyl)morpholine
4-(Azidoacetyl)morpholine
Formule: C₆H₁₀N₄O₂
Point d'ébullition: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320911
Numéro CAS: 864528-04-1