Imprimer
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl indoline-4-carboxylate hydrochloride
OR49079-1G OR49079-5G
APOSOR49079-1GEA 429 EUR
APOSOR49079-1G APOSOR49079-5G
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026830
Numéro CAS: 1187927-40-7