(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₁₀O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13619671 Numéro CAS: 16326-97-9 |