Imprimer
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4900-1G OR4900-500MG
APOSOR4900-1GEA 277 EUR
APOSOR4900-1G APOSOR4900-500MG
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Formule: C₉H₁₃ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084956
Numéro CAS: 89659-68-7