Imprimer
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-4-(carboxymethyl)guaiacol, 5-Bromo-4-(carboxymethyl)-2-methoxyphenol
OR4895-100MG OR4895-500MG
APOSOR4895-100MGEA 209 EUR
APOSOR4895-100MG APOSOR4895-500MG
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₉BrO₄
Poids moléculaire: 261.069 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079715
Numéro CAS: 181517-98-6