Imprimer
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4891-500MG OR4891-100MG
APOSOR4891-500MGEA 0 EUR
APOSOR4891-500MG APOSOR4891-100MG
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₃
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00209948
Numéro CAS: 28026-16-6