Imprimer
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR48273-1G OR48273-250MG OR48273-5G
APOSOR48273-1GEA 183 EUR
APOSOR48273-1G APOSOR48273-250MG APOSOR48273-5G
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783823
Numéro CAS: 141113-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III