N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₈H₁₆N₂O₄S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00183146 Numéro CAS: 16504-19-1 |