2-Formylcinnamic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₈O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840500 Numéro CAS: 130036-17-8 |