Imprimer
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR48104-1G OR48104-250MG
APOSOR48104-1GEA 208 EUR
APOSOR48104-1G APOSOR48104-250MG
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₂H₈BrN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07381956
Numéro CAS: 1275259-26-1