Imprimer
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR48097-1G OR48097-250MG
APOSOR48097-1GEA 116 EUR
APOSOR48097-1G APOSOR48097-250MG
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31665813
Numéro CAS: 2141875-46-7
UN: 1759
ADR: 8,III