3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇ClN₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32111678 Numéro CAS: 2391987-06-5 |