Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31699065 Numéro CAS: 2121562-48-7 |