Imprimer
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR480881-250MG OR480881-500MG
APOSOR480881-250MGEA 351 EUR
APOSOR480881-250MG APOSOR480881-500MG
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂Cl₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18805177
Numéro CAS: 32998-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III