Imprimer
2-Bromo-5-methylfuran 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR480864-500MG OR480864-5G
APOSOR480864-500MGEA 0 EUR
APOSOR480864-500MG APOSOR480864-5G
2-Bromo-5-methylfuran 95%
2-Bromo-5-methylfuran
Formule: C₅H₅BrO
Poids moléculaire: 160.997 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870159
Numéro CAS: 123837-09-2