Imprimer
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480846-1G OR480846-5G
APOSOR480846-1GEA 121 EUR
APOSOR480846-1G APOSOR480846-5G
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate 95%
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate
Formule: C₁₆H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072893
Numéro CAS: 64141-11-3