Imprimer
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480842-1G OR480842-5G OR480842-250MG
APOSOR480842-1GEA 116 EUR
APOSOR480842-1G APOSOR480842-5G APOSOR480842-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one
Formule: C₈H₅BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836746
Numéro CAS: 102126-71-6