Imprimer
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480841-1G OR480841-5G
APOSOR480841-1GEA 249 EUR
APOSOR480841-1G APOSOR480841-5G
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₄BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261037
Numéro CAS: 453566-14-8