1-Bromo-3-cyclopropyl-5-nitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈BrNO₂ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD32640245 Numéro CAS: 1211541-80-8 |