Imprimer
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR480822-1G OR480822-5G
APOSOR480822-1GEA 215 EUR
APOSOR480822-1G APOSOR480822-5G
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28166349
Numéro CAS: 2058044-04-3