Imprimer
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR48082-1G OR48082-250MG
APOSOR48082-1GEA 632 EUR
APOSOR48082-1G APOSOR48082-250MG
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Poids moléculaire: 212.086 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21099990
Numéro CAS: 1353855-73-8