Imprimer
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl ((5-chloropyridin-2-yl)methyl)carbamate
OR480812-1G OR480812-5G
APOSOR480812-1GEA 171 EUR
APOSOR480812-1G APOSOR480812-5G
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19982297
Numéro CAS: 67938-77-6