Imprimer
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR48081-1G OR48081-250MG OR48081-5G
APOSOR48081-1GEA 575 EUR
APOSOR48081-1G APOSOR48081-250MG APOSOR48081-5G
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Poids moléculaire: 212.086 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10465684
Numéro CAS: 104902-31-0