4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅BrOS Poids moléculaire: 205.072 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01859870 Numéro CAS: 30153-47-0 |