Imprimer
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR480792-1G OR480792-5G
APOSOR480792-1GEA 71.2 EUR
APOSOR480792-1G APOSOR480792-5G
6-Bromo-8-methylquinoline 97%
6-Bromo-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847622
Numéro CAS: 178396-31-1