Imprimer
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480779-1G OR480779-5G
APOSOR480779-1GEA 156 EUR
APOSOR480779-1G APOSOR480779-5G
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine 95%
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅HCl₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264535
Numéro CAS: 60186-13-2