Imprimer
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480742-1G OR480742-5G
APOSOR480742-1GEA 221 EUR
APOSOR480742-1G APOSOR480742-5G
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile
Formule: C₇H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19313175
Numéro CAS: 111511-90-1