Imprimer
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480741-1G OR480741-5G
APOSOR480741-1GEA 294 EUR
APOSOR480741-1G APOSOR480741-5G
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664426
Numéro CAS: 15936-75-1