Imprimer
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR480735-1G OR480735-5G
APOSOR480735-1GEA 171 EUR
APOSOR480735-1G APOSOR480735-5G
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227183
Numéro CAS: 38076-77-6