Imprimer
4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480676-25G OR480676-5G
APOSOR480676-25GEA 496 EUR
APOSOR480676-25G APOSOR480676-5G
4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol 95%
4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenol
Formule: C₁₂H₁₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782147
Numéro CAS: 177034-57-0