Imprimer
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480466-2G OR480466-5G
APOSOR480466-2GEA 260 EUR
APOSOR480466-2G APOSOR480466-5G
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₅H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 257.285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662410
Numéro CAS: 72028-74-1