Imprimer
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480461-1G OR480461-2G OR480461-5G OR480461-100MG OR480461-250MG
APOSOR480461-1GEA 1060 EUR
APOSOR480461-1G APOSOR480461-2G APOSOR480461-5G APOSOR480461-100MG APOSOR480461-250MG
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₈INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662474
Numéro CAS: 299167-68-3