Imprimer
2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480460-1G OR480460-2G OR480460-5G
APOSOR480460-1GEA 171 EUR
APOSOR480460-1G APOSOR480460-2G APOSOR480460-5G
2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00858979
Numéro CAS: 39533-43-2