Imprimer
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480456-2G OR480456-5G
APOSOR480456-2GEA 260 EUR
APOSOR480456-2G APOSOR480456-5G
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04966782
Numéro CAS: 1031790-97-2