Imprimer
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480455-1G OR480455-2G OR480455-5G
APOSOR480455-1GEA 171 EUR
APOSOR480455-1G APOSOR480455-2G APOSOR480455-5G
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06653255
Numéro CAS: 318270-09-6