Imprimer
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480448-1G OR480448-2G OR480448-5G
APOSOR480448-1GEA 171 EUR
APOSOR480448-1G APOSOR480448-2G APOSOR480448-5G
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662405
Numéro CAS: 7292-80-0