Imprimer
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480447-1G OR480447-5G
APOSOR480447-1GEA 114 EUR
APOSOR480447-1G APOSOR480447-5G
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665360
Numéro CAS: 299168-49-3