Imprimer
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480444-1G OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA 171 EUR
APOSOR480444-1G APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662391
Numéro CAS: 318270-07-4