Imprimer
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480289-1G OR480289-250MG OR480289-500MG
APOSOR480289-1GEA 466 EUR
APOSOR480289-1G APOSOR480289-250MG APOSOR480289-500MG
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Formule: C₁₃H₁₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683245
Numéro CAS: 1375008-15-3