Imprimer
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480287-1G OR480287-250MG OR480287-500MG
APOSOR480287-1GEA 861 EUR
APOSOR480287-1G APOSOR480287-250MG APOSOR480287-500MG
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 229.274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683247
Numéro CAS: 1379801-31-6